MilliporeSigma
COM448661560
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclopropyl-1h-pyrazol-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c7-5-3-8-9(4-5)6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,7H2
Clave InChI
KMSWFVSXBMWVIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8406
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8406
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)