MilliporeSigma
COM448654893
Combi-Blocks, Inc.
6-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid hydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.27
Número MDL:
Iupac Name
7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid hydrate
Inchi Code
1S/C10H9NO4S.H2O/c11-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-10(9)12)16(13,14)15;/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15);1H2
Clave InChI
ACNSFTVESQFFAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-1294
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-1294
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)