COM448647443
Combi-Blocks, Inc.
Beta-alanine beta-naphthylamide hydrobromide
About This Item
Iupac Name
3-amino-N-(2-naphthyl)propanamide hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H14N2O.BrH/c14-8-7-13(16)15-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12;/h1-6,9H,7-8,14H2,(H,15,16);1H
Clave InChI
NXOOSBFVJFJSAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-3341
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)