MilliporeSigma
COM448631472
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Seleccione un Tamaño
1 G
$71.50
5 G
$260.00
25 G
$676.00
Referencia (SKU) del distribuidor: OT-2305-1G
$71.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$71.50
5 G
$260.00
25 G
$676.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OT-2305-1G
$71.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Inchi Code
1S/C8H9FN2O2/c1-10(2)8-4-3-6(11(12)13)5-7(8)9/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
QTXUWCWOGLFTTP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2305
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2305
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)