COM448623049
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethanesulfony)nicotinonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: LD-1021-1G
$117.00
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: LD-1021-1G
$117.00
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-(ethylsulfonyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c1-2-13(11,12)8-7(6-9)4-3-5-10-8/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
UBKZVOHCUNIYPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1021
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)