MilliporeSigma
COM448622789
Combi-Blocks, Inc.
3-[4-(Carboxymethyl)phenyl]-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.25
Número MDL:
Iupac Name
4'-(carboxymethyl)-5-fluoro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H11FO4/c16-13-7-11(6-12(8-13)15(19)20)10-3-1-9(2-4-10)5-14(17)18/h1-4,6-8H,5H2,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
VNTTWTGOAWBVFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0586
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0586
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)