MilliporeSigma
COM448622648
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Fluoro-5-methoxyphenyl)benzonitrile
Seleccione un Tamaño
1 G
$156.00
5 G
$468.00
10 G
$780.00
Referencia (SKU) del distribuidor: LD-0371-1G
$156.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$156.00
5 G
$468.00
10 G
$780.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: LD-0371-1G
$156.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3'-fluoro-5'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FNO/c1-17-14-7-12(6-13(15)8-14)11-4-2-3-10(5-11)9-16/h2-8H,1H3
Clave InChI
CXEOOXQBMHIRRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0371
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0371
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)