MilliporeSigma
COM448620975
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-2-(pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.13
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-(1-pyrrolidinyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2S/c8-6-5-11-7(9-6)10-3-1-2-4-10/h5H,1-4H2
Clave InChI
ORTSNWTXFACJGK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6609
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6609
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)