COM448620878
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: HC-6469-1G
$104.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: HC-6469-1G
$104.00
Iupac Name
4-bromo-N-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H15BrF3NO2S/c14-12-7-6-10(8-11(12)13(15,16)17)21(19,20)18-9-4-2-1-3-5-9/h6-9,18H,1-5H2
Clave InChI
BFXIFYUTEXGXDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6469
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)