MilliporeSigma
COM448620773
Combi-Blocks, Inc.
N-Ethyl 3-bromo-5-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.17
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-N-ethyl-5-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-3-11-14(12,13)9-5-7(2)4-8(10)6-9/h4-6,11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
DMARLJQSKFGCTP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6325
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6325
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)