MilliporeSigma
COM448619821
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.18
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c11-8(10-6-3-4-6)7-2-1-5-9-7/h1-2,5-6,9H,3-4H2,(H,10,11)
Clave InChI
ZOJVWKPLKZVSLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3230
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3230
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)