MilliporeSigma
COM448616873
Combi-Blocks, Inc.
N-Butyl 3-Bromobenzamide
Seleccione un Tamaño
1 G
$52.00
5 G
$156.00
10 G
$260.00
25 G
$468.00
100 G
$1,274.00
Referencia (SKU) del distribuidor: CA-4494-1G
$52.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$52.00
5 G
$156.00
10 G
$260.00
25 G
$468.00
100 G
$1,274.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: CA-4494-1G
$52.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-N-butylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-2-3-7-13-11(14)9-5-4-6-10(12)8-9/h4-6,8H,2-3,7H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
FKQYEUJITUURPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4494
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4494
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)