MilliporeSigma
COM448616314
Combi-Blocks, Inc.
1-(Pyridin-3-ylmethyl)pyrazole-4-boronic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$312.00
1 G
$806.00
Referencia (SKU) del distribuidor: BB-8931-250MG
$312.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$312.00
1 G
$806.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.01
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: BB-8931-250MG
$312.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3-pyridinylmethyl)-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BN3O2/c14-10(15)9-5-12-13(7-9)6-8-2-1-3-11-4-8/h1-5,7,14-15H,6H2
Clave InChI
ALCBGBRWURGODI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-8931
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-8931
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)