CIAH99A6DCC6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 7-amino-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 7-amino-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-4-6-13(15)7-5-10(14)9-13/h10H,4-9,14H2,1-3H3
Clave InChI
ZVJHYQSIDJVEIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0120668.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)