MilliporeSigma
CIAH98D1F873
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-(2-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
$174.00
100 MG
$257.00
250 MG
$367.00
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-0216112-50MG
$174.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$174.00
100 MG
$257.00
250 MG
$367.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.38
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-0216112-50MG
$174.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
bp
391 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-aminophenyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-10-8-12(9-11-18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,12H,8-11,17H2,1-3H3
Clave InChI
BSLRAYZVIBFRQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/199105-03-8.html
Boiling point
391 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0216112.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)