MilliporeSigma
CIAH987EDF3B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Bromo-1H-benzimidazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.05
Número MDL:
bp
425.2+-37.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
6-bromo-1H-benzimidazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
Clave InChI
YLKNNXAMJFCCPY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/791595-74-9.html
Boiling point
425.2+-37.0 C at 760 mmHg
Pictogramas
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-B1190.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)