MilliporeSigma
CIAH987EAB51
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$90.00
250 MG
$160.00
1 G
$373.00
5 G
$1,740.00
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-0000645-100MG
$90.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$90.00
250 MG
$160.00
1 G
$373.00
5 G
$1,740.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: CS-0000645-100MG
$90.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
bp
319.4 C at 760 mmHg
mp
N/A
Iupac Name
tert-butyl 2,6-diazaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-4-5-12(9-14)7-13-8-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
KQPABIHNWDOPIY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid-Liquid Mixture
Product Link
https://www.chemscene.com/885272-17-3.html
Boiling point
319.4 C at 760 mmHg
Melting Point
N/A
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0000645.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)