MilliporeSigma
C12H774CD7FC
Chemcia Scientific, LLC
3-Chloro-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$300.00
1 G
$672.00
2.5 G
$1,350.00
Referencia (SKU) del distribuidor: BB20-2197-250MG
$300.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$300.00
1 G
$672.00
2.5 G
$1,350.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: BB20-2197-250MG
$300.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-4(7)5(10-3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
BVJIMVUEBVROJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9075
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9075
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)