MilliporeSigma
C12H580D8855
Chemcia Scientific, LLC
6-Hydroxy-nicotinic acid tert-butyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)14-9(13)7-4-5-8(12)11-6-7/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
ZQMWSXMQDAFZSO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5569
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5569
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)