MilliporeSigma
C12H316CF3E5
Chemcia Scientific, LLC
4-Amino-3-iodo-5-trifluoromethyl-benzonitrile
Seleccione un Tamaño
1 G
$270.00
5 G
$942.00
Referencia (SKU) del distribuidor: CC00-9934-1G
$270.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$270.00
5 G
$942.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: CC00-9934-1G
$270.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
4-amino-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3IN2/c9-8(10,11)5-1-4(3-13)2-6(12)7(5)14/h1-2H,14H2
Clave InChI
OYQJGMPKFMIKHB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8734
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8734
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)