MilliporeSigma
C12H316CF12B
Chemcia Scientific, LLC
6-[Bis(tert-Butoxycarbonyl)amino]-nicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
319.36
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (tert-butoxycarbonyl)(5-cyanopyridin-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C16H21N3O4/c1-15(2,3)22-13(20)19(14(21)23-16(4,5)6)12-8-7-11(9-17)10-18-12/h7-8,10H,1-6H3
Clave InChI
NRNUFXYWTMKOAL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6729
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6729
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)