MilliporeSigma
C12H316CEFDB
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-6-chloro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Peso molecular:
305.58
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H6BrClO2S/c1-14-10(13)9-3-5-2-6(11)7(12)4-8(5)15-9/h2-4H,1H3
Clave InChI
FNONFHFYJYNMNU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6039
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6039
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)