MilliporeSigma
C12H316CEB2C
Chemcia Scientific, LLC
2,4,5,6-Tetrahydro-cyclopentapyrazole-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
2 G
$180.00
5 G
$360.00
10 G
$594.00
Referencia (SKU) del distribuidor: CC00-1094B-2G
$180.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 G
$180.00
5 G
$360.00
10 G
$594.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: CC00-1094B-2G
$180.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)6-4-2-1-3-5(4)8-9-6/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
FCYBBDFUBSEGMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3374
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3374
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)