MilliporeSigma
CH4721366989
ChemBridge Corporation
9-methyl-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
$92.40
5 G
$295.20
10 G
$481.20
25 G
$924.00
Referencia (SKU) del distribuidor: 4072853-1G
$92.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$92.40
5 G
$295.20
10 G
$481.20
25 G
$924.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4072853-1G
$92.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
9-methyl-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O.2ClH/c1-11-5-2-9(3-6-11)8-10-4-7-12-9;;/h10H,2-8H2,1H3;2*1H
Clave InChI
COWXEHPVCICQOC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4072853
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4072853_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)