MilliporeSigma
CH4514701330
ChemBridge Corporation
3-bromo-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.45
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H4BrClN2/c1-8-4(6)2-3(5)7-8/h2H,1H3
Clave InChI
ZHRZVUUIAZZQRD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4060462
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4060462_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)