MilliporeSigma
CH4445001666
ChemBridge Corporation
3-cyclopropyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.68
Número MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.ClH/c1-2-6(1)9-7-5-10-4-3-8(7)11-12-9;/h6,10H,1-5H2,(H,11,12);1H
Clave InChI
UPPQKQOYKUKEII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4108167
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108167_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)