MilliporeSigma
CH4424852271
ChemBridge Corporation
N-(3-thienylmethyl)cyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.71
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-thienylmethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11NS.ClH/c1-2-8(1)9-5-7-3-4-10-6-7;/h3-4,6,8-9H,1-2,5H2;1H
Clave InChI
NKJUVPVVPGPVOB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071842
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071842_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)