MilliporeSigma
CH4424851527
ChemBridge Corporation
N-[(4-methoxy-1-naphthyl)methyl]cyclopentanamine hydrobromide
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
336.27
Número MDL:
Iupac Name
N-[(4-methoxy-1-naphthyl)methyl]cyclopentanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C17H21NO.BrH/c1-19-17-11-10-13(12-18-14-6-2-3-7-14)15-8-4-5-9-16(15)17;/h4-5,8-11,14,18H,2-3,6-7,12H2,1H3;1H
Clave InChI
AODFQDUIIYUYTC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5533277
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5533277_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)