MilliporeSigma
CH4424847213
ChemBridge Corporation
N-ethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.66
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-2-8-7-3-5-9-6-4-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
Clave InChI
WHAUERBFDJYWDG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032839
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032839_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)