MilliporeSigma
CH4424847024
ChemBridge Corporation
[trans-4-(4-morpholinyl)tetrahydro-3-furanyl]amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.15
Número MDL:
Iupac Name
(3R,4R)-4-morpholinotetrahydrofuran-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.2ClH/c9-7-5-12-6-8(7)10-1-3-11-4-2-10;;/h7-8H,1-6,9H2;2*1H/t7-,8-;;/m0../s1
Clave InChI
FIAGLSZSPSHYBD-FOMWZSOGSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033962
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033962_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)