MilliporeSigma
CH4424846869
ChemBridge Corporation
6-chloro-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.1
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-4-fluorobenzo[d]thiazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H4ClFN2S.ClH/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)12-7(10)11-6;/h1-2H,(H2,10,11);1H
Clave InChI
UMVXLCQJPSSBSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029434
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029434_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)