MilliporeSigma
CH4424846079
ChemBridge Corporation
[(1-benzyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.17
Número MDL:
Iupac Name
(1-benzyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.2ClH/c12-8-11-13-6-7-14(11)9-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-7H,8-9,12H2;2*1H
Clave InChI
HZAPGFYEVGMALR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014750
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014750_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)