MilliporeSigma
CH4415172904
ChemBridge Corporation
4-methyl-1,5,6,7-tetrahydro-2H-cyclopenta[d]pyrimidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.18
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-1,5,6,7-tetrahydro-2H-cyclopenta[d]pyrimidin-2-one
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-5-6-3-2-4-7(6)10-8(11)9-5/h1-4H2,(H2,9,10,11)
Clave InChI
XDTKPAVNLJSSDQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045855
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045855_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)