MilliporeSigma
CH4321848612
ChemBridge Corporation
4-(4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridine
About This Item
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Iupac Name
4-(4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-3-8-4-2-6(1)7-9-5-10-11-7/h1-5H,(H,9,10,11)
Clave InChI
OYJDWYWNACFAQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035053
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035053_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)