MilliporeSigma
CH4182077219
ChemBridge Corporation
N-(3-amino-4-fluorophenyl)propanamide
Seleccione un Tamaño
1 G
$61.20
5 G
$242.40
Referencia (SKU) del distribuidor: 4030573-1G
$61.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$61.20
5 G
$242.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4030573-1G
$61.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-(3-amino-4-fluorophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11FN2O/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
KWNAATHIGQAOBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030573
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030573_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)