MilliporeSigma
CH4182076440
ChemBridge Corporation
8-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.24
Número MDL:
Iupac Name
8-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-11-4-2-9(3-5-11)6-8(12)10-7-9/h2-7H2,1H3,(H,10,12)
Clave InChI
VPRICBVWISBIQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026753
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026753_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)