MilliporeSigma
CH4102153724
ChemBridge Corporation
4-[(chloroacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.65
Número MDL:
Iupac Name
4-[(chloroacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c1-6-4-7(10(14)15)2-3-8(6)12-9(13)5-11/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
HFRKTMHATDTBTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071838
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071838_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)