Merck
CH4102153489
ChemBridge Corporation
4-[(2-acetylphenyl)amino]-4-oxobutanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.24
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
4-(2-acetylanilino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO4/c1-8(14)9-4-2-3-5-10(9)13-11(15)6-7-12(16)17/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)
InChI key
AJFVLYLOGPQKGZ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071176
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071176_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)