CH4102153277
ChemBridge Corporation
2-(isopropylamino)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 9070608-1G
$30.00
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 9070608-1G
$30.00
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-(isopropylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-7(2)11-9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
OURMOWNIJUVJSE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070608_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)