MilliporeSigma
CH4102153177
ChemBridge Corporation
3-(azepan-1-ylcarbonyl)aniline
Seleccione un Tamaño
1 G
$61.20
Referencia (SKU) del distribuidor: 9040177-1G
$61.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$61.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 9040177-1G
$61.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(1-azepanylcarbonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c14-12-7-5-6-11(10-12)13(16)15-8-3-1-2-4-9-15/h5-7,10H,1-4,8-9,14H2
Clave InChI
HYPNOUVIFRUUJZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9040177
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9040177_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)