MilliporeSigma
ATC386058206
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-[(2,6-dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c15-12-5-3-6-13(16)11(12)9-18-14-7-2-1-4-10(14)8-17/h1-8H,9H2
Clave InChI
IUJBZYNJIQASTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH001192
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH001192
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)