MilliporeSigma
ATC311766581
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.11
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H10BrN3/c1-14-6-9(11)10(13-14)7-3-2-4-8(12)5-7/h2-6H,12H2,1H3
Clave InChI
PNSYPAPYJDCJFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00923
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00923
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)