MilliporeSigma
ATC311765556
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Oxocyclobutanecarbonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.55
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-oxocyclobutanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO2/c6-5(8)3-1-4(7)2-3/h3H,1-2H2
Clave InChI
CUCUIXICZOQVHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09909
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09909
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)