MilliporeSigma
ATC311763856
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-14-9-4-2-3-8(7-9)11(5-6-11)10(12)13/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
OKGXVHRWLUXELM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001122
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001122
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)