ATEH97E80527
AstaTech, Inc.
(SP-4-2)-[4,4'-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)-2,2'-BIPYRIDINE-KAPPAN1,KAPPAN1']DIBROMO-NICKEL
About This Item
Iupac Name
dinickel(2+) 4,4'-di-tert-butyl-2,2'-bipyridine dibromide
Inchi Code
1S/C18H24N2.2BrH.2Ni/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6;;;;/h7-12H,1-6H3;2*1H;;/q;;;2*+2/p-2
Clave InChI
LCEMCXWAFWZLBQ-UHFFFAOYSA-L
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D81649
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)