MilliporeSigma
ATEH57C9A603
AstaTech, Inc.
4-METHOXYBUTAN-1-AMINE
Seleccione un Tamaño
100 MG
$123.75
250 MG
$247.50
1 G
$618.75
Referencia (SKU) del distribuidor: C77605-100MG
$123.75
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$123.75
250 MG
$247.50
1 G
$618.75
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
103.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C77605-100MG
$123.75
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-methoxy-1-butanamine
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3
Clave InChI
YUUFAJOXLZUDJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=158053
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)