MilliporeSigma
ATEH57C9A340
AstaTech, Inc.
1-(3-METHYLPHENYL)BUTAN-2-ONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-3-11(12)8-10-6-4-5-9(2)7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
AWLJMLRYJDFTCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=134871
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N14166
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)