MilliporeSigma
ATEH0DDC4361
AstaTech, Inc.
1-AZA-SPIRO[4.4]NONANE HCL
Seleccione un Tamaño
50 MG
$205.00
250 MG
$448.75
Referencia (SKU) del distribuidor: W13914-50MG
$205.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$205.00
250 MG
$448.75
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: W13914-50MG
$205.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-5-8(4-1)6-3-7-9-8;/h9H,1-7H2;1H
Clave InChI
SVVXIOASDVPOHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122870
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13914
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)