MilliporeSigma
ATE517252640
AstaTech, Inc.
2-(4-CHLOROPHENYL)THIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.68
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2S/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-12-5-8(15-9)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)
Clave InChI
FFRNLQBUDMCWDB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=89472
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O10481
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)