ATE514318914
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 9-CYANO-3-AZASPIRO[5.5]UNDECANE-3-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 9-cyano-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H26N2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-10-8-16(9-11-18)6-4-13(12-17)5-7-16/h13H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
MZPKZVLAVUVOPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14353
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)